Fontos dokumentumok
140732
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
technical grade, 94%
Szinonimák:
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dimethoxytrimethylamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
94%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
bp
102-103 °C/720 mmHg (lit.)
sűrűség
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
ether
SMILES string
COC(OC)N(C)C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- An organocatalyst for the synthesis of 1,2-disubstituted-3,4-dihydronaphthalenes by the reaction of vinylarenes and electron-deficient alkynes.
- A building block for the preparation of heterocyclic compounds such as enamines and amidines via formylation of methylene and amino groups.
- A reagent in the synthesis of 1,4-diaryl-piperazine-2,5-diones by reacting with chloroacetamides.
- A reagent along with enamine and alkyne for the preparation of 2,3,4,5-tetrasubstituted pyridine derivatives by three-component coupling reaction in the presence of Me3SiCl.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
42.8 °F
Lobbanási pont (C)
6 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?