Fontos dokumentumok
H10401
Hexamethyleneimine
99%
Szinonimák:
1-Azacycloheptane, Azepane, HMI, Perhydroazepine, Hexahydro-1H-azepine, Homopiperidine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
7.4 mmHg ( 21.1 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
bp
138 °C/749 mmHg (lit.)
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCCNCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-2-4-6-7-5-3-1/h7H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- zeolitic catalysts such as MCM-22 and MCM-49
- SAPO-35, a molecular sieve
- various microporous aluminosilicates and titanosilicates
- organic-inorganic hybrid pervoskite
It can also been used in the total synthesis of various natural products and bioactive molecules such as (−)-balanol, indole estrogens, derivatives of daunorubicin and (+)-cetiedil.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
64.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?