Fontos dokumentumok
8.00894
Sigma-Aldrich
N-Ethyldiisopropylamine
for synthesis
Szinonimák:
N-Ethyldiisopropylamine, N,N-Diisopropylethylamine
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2CH]2NCH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
230-392-0
NACRES:
NA.22
gőznyomás
14 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
240 °C
hatékonyság
200-500 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
0.7-6.3 % (v/v)
pH
12.3 (20 °C in H2O, as an emulsion)
kinematic viscosity
0.88 cSt(20 °C)
bp
127 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 9.5 °C
sűrűség
0.76 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N,N-Diisopropylethylamine (DIPEA), also known as Hunig′s base, is a sterically hindered amine. It is a non-nucleophilic base commonly employed in substitution reactions, alkylations, amide couplings, etc. DIPEA is also used as a base in the Pd-catalyzed cross-coupling reactions, which include Heck coupling and Sonagashira coupling reactions.
Alkalmazás
  • Dual Stimuli-Responsive Hybrid Polymeric Nanoparticles Self-Assembled from POSS-Based: Describes the synthesis of hybrid polymeric nanoparticles using N-Ethyldiisopropylamine in the assembly process (Yang et al., 2022).
  • Magnetical Control of the Charge-Separated State Lifetime Realized by Covalent Attachment of a Platinum Complex: Details the use of N-Ethyldiisopropylamine in the preparation of magnetically controllable platinum complexes (Kozaki et al., 2021).
  • Hybrid block copolymers of polyesters/polycarbonates and polypeptides synthesized via one-pot sequential ring-opening polymerization: Explains the initiation of polymerization with N-Ethyldiisopropylamine for creating hybrid block copolymers (Gradišar et al., 2018).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.755 - 0.758
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.1 °F
Lobbanási pont (C)
9.5 °C
Protocols
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.