Fontos dokumentumok
134236
Morpholine
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Tetrahydro-1,4-oxazine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
31 mmHg ( 38 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
590 °F
robbanási határérték
10.8 %
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp
−7-−5 °C (lit.)
sűrűség
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Morpholine is a cyclic amine that serves as a solvent, corrosion inhibitor, and chemical intermediate.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?