Fontos dokumentumok
196274
Thiomorpholine
98%
Szinonimák:
Tetrahydro-2H-1,4-thiazine, Thiamorpholine
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.538 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
oldhatóság
organic solvents: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
sűrűség
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
thioether
SMILES string
C1CSCCN1
InChI
1S/C4H9NS/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- N-Boc-α-alkyl-β-(sec-amino)alanines
- thiomorpholine-N-borane
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?