Fontos dokumentumok
8.05817
Sigma-Aldrich
Magnesium
turnings acc. to Grignard for synthesis
Szinonimák:
Magnesium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Mg
CAS-szám:
Molekulatömeg:
24.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141502
EC index szám:
231-104-6
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Minőségi szint
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
>450 °C
bp
1107 °C/1013 hPa
mp
651 °C
sűrűség
1.75 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (on Mg): ≥ 99,0 %(m)
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg