Merck
63040
Sigma-Aldrich
Magnesium
grit, ≥99.0% (KT)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Mg
CAS-szám:
Molekulatömeg:
24.31
Beilstein:
4948473
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
grit
Teszt:
≥99.0% (KT)
gőznyomás
1 mmHg ( 621 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (KT)
Forma
grit
öngyulladási hőmérséklet
950 °F
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
4.46 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
50-150 mesh
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
sűrűség
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤500 mg/kg
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Magnesium grits can be used in the synthesis of various organomagnesium compounds including Grignard reagents. It can also be used in the preparation of magnesium alloys.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Mechanochemical effect of severe plastic deformations: metal alloys, hydrides and molecular solids.
Huot J and Balema V
ChemInform, 43(35), no-no (2012)
The Grignard Reagents.
Seyferth D
Organometallics, 28(6), 1598-1605 (2009)
Grignard reagent formation.
Garst JF and Soriaga MP
Coordination Chemistry Reviews, 248(7-8), 623-652 (2004)
Shuvendu Biswas et al.
Nature chemistry, 5(7), 613-620 (2013-06-22)
The development of nanocarriers that selectively release guest molecules on sensing a particular biological signal is being actively pursued in nanomedicine for diagnostic and therapeutic purposes. Here we report a protein-based nanocarrier that opens in the presence of intracellular adenosine-5'-triphosphate
Benjamin Chaigne-Delalande et al.
Science (New York, N.Y.), 341(6142), 186-191 (2013-07-13)
The magnesium transporter 1 (MAGT1) is a critical regulator of basal intracellular free magnesium (Mg(2+)) concentrations. Individuals with genetic deficiencies in MAGT1 have high levels of Epstein-Barr virus (EBV) and a predisposition to lymphoma. We show that decreased intracellular free
Cikkek
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids