Fontos dokumentumok
254126
Magnesium
20-230 mesh, reagent grade, 98%
Szinonimák:
Magnesium element
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 621 °C)
Teszt
98%
form
powder or granules
turnings
öngyulladási hőmérséklet
950 °F
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
4.46 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
20-230 mesh
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
sűrűség
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?