Fontos dokumentumok
1.05815
Supelco
Magnesium
powder particle size about 0.06-0.3mm
Szinonimák:
Magnesium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Mg
CAS-szám:
Molekulatömeg:
24.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141502
EC index szám:
231-104-6
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥98.5% (complexometric)
Forma:
solid
gőznyomás
0.00013 hPa ( 325 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (complexometric)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
>450 °C
szennyeződések
≤0.05% Substances insoluble in hydrochloric acid
bp
1107 °C/1013 hPa
mp
651 °C
sűrűség
1.74 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Fe: ≤500 ppm
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 500 ppm
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3