Fontos dokumentumok
13112
Magnesium
powder, ≥99%
Szinonimák:
Magnesium element
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 621 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
950 °F
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
4.46 μΩ-cm, 20°C
szennyeződések
≤0.05% insoluble in HCl
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
sűrűség
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤500 mg/kg
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Titanium alloy hydride powder by the reduction of upgraded titania slag (UGS) under hydrogen atmosphere.
- Ultrafine metallic iron (bcc-Fe) powders from hematite (α-Fe2O3) by ball-milling process.
It can also be used as a reducing agent in ruthenium(III) complex catalyzed atom-transfer radical addition (ATRA) and cyclization (ATRC) reactions. Magnesium does not generate free radicals but it generates and regenerates the catalytically active ruthenium(II) species.
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids