Fontos dokumentumok
723320
Magnesium
in a Sure/Seal™ bottle, turnings, anhydrous tetrahydrofuran 37.5 mmol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 621 °C)
Minőségi szint
form
turnings
öngyulladási hőmérséklet
950 °F
összetétel
anhydrous tetrahydrofuran, 37.5 mmol
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
sűrűség
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)