Fontos dokumentumok
1.05812
Supelco
Magnesium foil
Szinonimák:
Magnesium foil
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Mg
CAS-szám:
Molekulatömeg:
24.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141502
EC index szám:
231-104-6
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (complexometric)
Forma:
solid
Teszt
≥99.0% (complexometric)
Minőségi szint
Forma
solid
szennyeződések
≤0.05% Substances insoluble in hydrochloric acid
bp
1107 °C/1013.25 hPa
mp
651 °C
sűrűség
1.75 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.05%
Pb: ≤0.01%
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Moisture Battery Formed by Direct Contact of Magnesium with Foamed Polyaniline.: This study explores the formation of a moisture battery through the direct contact of magnesium foil with foamed polyaniline, showcasing its potential in energy storage applications (Xie et al., 2016).
  • High performance magnesium anode in paper-based microfluidic battery, powering on-chip fluorescence assay.: Research demonstrated the high performance of a magnesium anode within a paper-based microfluidic battery, emphasizing its application in powering on-chip fluorescence assays (Koo et al., 2014).
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg