Fontos dokumentumok
254118
Magnesium
chips, 6-35 mesh, 99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Magnesium element
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 621 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.98% trace metals basis
Forma
chips
öngyulladási hőmérséklet
950 °F
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
4.46 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
6-35 mesh
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
sűrűség
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Overview of advancement and development trend on magnesium alloy: This review presents global research advancements on magnesium alloys from 2013 to 2018, highlighting significant trends and developments in the field (Xu et al., 2019).
- Research advances of magnesium and magnesium alloys worldwide in 2021: The article reviews the latest research advancements in magnesium and its alloys, focusing on their applications and technological developments (Song et al., 2022).
- The role and significance of Magnesium in modern day research-A review: This comprehensive review covers the various applications and properties of magnesium, highlighting its significance in modern research and technology (Prasad et al., 2022).
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.