Fontos dokumentumok
SML2166
KML29
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-(dibenzo[d][1,3]dioxol-5-yl(hydroxy)methyl)piperidine-1-carboxylate, 4-[bis(1,3-Benzodioxol-5-yl)hydroxymethyl]-1-piperidinecarboxylic acid 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl ester, KML 29, KML-29
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(OC(=O)N1CCC(CC1)C(O)(c4cc5c(cc4)OCO5)c2cc3c(cc2)OCO3)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H21F6NO7/c25-23(26,27)20(24(28,29)30)38-21(32)31-7-5-13(6-8-31)22(33,14-1-3-16-18(9-14)36-11-34-16)15-2-4-17-19(10-15)37-12-35-17/h1-4,9-10,13,20,33H,5-8,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXHQLPHDBLTFPM-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)