Fontos dokumentumok
495425
Gallium–Indium eutectic
Ga 75.5% / In 24.5%, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
EGaIn
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
liquid
összetétel
Ga 75.5% / In 24.5%
mp
15.7 °C (lit.)
sűrűség
6.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ga].[In]
InChI
1S/Ga.In
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPAHBIMNXMGCMI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Increase Power Performance: Its high thermal conductivity makes it a high-performing thermal interface material for increased power performance in electronics.
- Simplify Electrical Contact: Its excellent electronic conductivity, conformal shape, and self-healing properties make it easy to make electrical contact for devices and molecular electronics
- Robust Contact: This material conforms to irregular shapes, making it perfect for use in soft robotics and stretchable electronics as a flexible conductor and robust contact.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?