Fontos dokumentumok
8.02670
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone
for synthesis
Szinonimák:
Cyclopentanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
204-435-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
11.5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
445 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.6-10.8 % (v/v)
bp
131 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 27 °C
oldhatóság
slightly soluble 9.18 g/L
sűrűség
0.95 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Cyclopentanone as a catalyst in stereoselective synthesis: Research highlighted the use of cyclopentanone in enhancing substrate stereoselectivity during the isothiourea-catalyzed conjugate addition of cyclic alpha-substituted beta-ketoesters to alpha,beta-unsaturated aryl esters, providing a pathway for precision in chemical synthesis. (Yuan et al., 2023).
  • Role in the synthesis of metal complexes: Cyclopentanone contributed to the synthesis, structural determination, and reactivity study of complex metal systems such as trindane and truxene, underscoring its utility in advanced organic synthesis and materials science. (Lock et al., 2023).
  • Impact on the properties of fluorinated derivatives: A theoretical study involving cyclopentanone examined the molecular properties of fluorinated derivatives, highlighting its importance in the development of high-performance solvents and pharmaceutical intermediates. (Tshepelevitsh et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.949
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
86.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
30 °C - closed cup