Merck
C96001
Sigma-Aldrich
Cyclobutanone
99%
About This Item
Lineáris képlet:
C4H6(=O)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
70.09
Beilstein:
1560289
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
sűrűség
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1CCC1
InChI
1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Starting material for a new, efficient synthesis of aminocyclobutanecarboxylic acid via the intermediacy of sulfonyloxiranes.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
60.8 °F
Lobbanási pont (C)
16 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron, 62, 9268-9268 (2006)