Fontos dokumentumok
537349
Ethyl acetoacetate
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
EAA, Ethyl 3-oxobutanoate, Acetoacetic ester
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.48 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 28.5 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
580 °F
robbanási határérték
9.5 %
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 130 g/L at 20 °C
sűrűség
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Alkylation at the α-carbon of ethyl acetoacetate followed by hydrolysis and decarboxylation can afford a variety of methyl ketones.
- It also undergoes acylation at the α-carbon in the presence of MgCl2 and pyridine to give synthetically important intermediates.
- It can be used in Knoevenagel condensation with aliphatic, aromatic, and heteroaromatic aldehydes to produce α-alkylideneacetoacetates.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
164.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The Biginelli Reaction is an acid-catalyzed, three-component reaction between an aldehyde, b-ketoester, and urea that produces tetrahydropyrimidones, which have potential pharmaceutical applications.