Merck
W391018
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone
≥99%, FG
Szinonimák:
Adipic ketone, Dumasin, Ketopentamethylene
About This Item
Lineáris képlet:
C5H8(=O)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.12
FEMA-szám:
3910
Beilstein:
605573
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.149
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
minty
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
sűrűség
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
minty
SMILES string
O=C1CCCC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Cyclopentanone is a cyclic ketone that occurs in allium species, beef, cheese, and chicken. It is generally used as a fragrance ingredient in fragrances and in non-cosmetic products.
Alkalmazás
  • High-oxygen-modified atmospheric packaging delays flavor and quality deterioration in fresh-cut broccoli.: This research investigates the impact of high-oxygen-modified atmospheric packaging on the preservation of fresh-cut broccoli. Cyclopentanone is identified as a significant compound in the aroma profile, contributing to the understanding of packaging technologies that maintain food quality and extend shelf life. (He et al., 2024).
  • Selective production of methylindan and tetralin with xylose or hemicellulose.: The study focuses on the selective production of methylindan and tetralin using xylose or hemicellulose, with Cyclopentanone playing a key role in the catalytic processes. This research provides insights into sustainable chemical production from biomass-derived feedstocks. (Zou et al., 2024).
  • Synthesis of Hydroxylamine via Ketone-Mediated Nitrate Electroreduction.: This paper presents a novel method for synthesizing hydroxylamine through ketone-mediated nitrate electroreduction, utilizing Cyclopentanone. The findings demonstrate the versatility of Cyclopentanone in electrochemical synthesis and its potential for green chemistry applications. (Jia et al., 2024).
Egyéb megjegyzések
Handle and store under inert gas.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
86.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
30 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fragrance material review on cyclopentanone.
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S608-S612 (2012)
Piotr Neumann et al.
Plant physiology, 160(3), 1251-1266 (2012-09-19)
In plants, oxylipins regulate developmental processes and defense responses. The first specific step in the biosynthesis of the cyclopentanone class of oxylipins is catalyzed by allene oxide cyclase (AOC) that forms cis(+)-12-oxo-phytodienoic acid. The moss Physcomitrella patens has two AOCs
Lin Du et al.
Journal of natural products, 75(10), 1819-1823 (2012-10-11)
An uncommon 2,5-diarylcyclopentenone compound, preussidone (1), and a new biphenyl compound, 1',5-dimethoxy-3,5'-dimethyl-2,3'-oxybiphenyl-1,2'-diol (4), together with two known biphenyl compounds, 5-methoxy-3,5'-dimethyl-2,3'-oxybiphenyl-1,1',2'-triol (2) and cyperin (3), were obtained from a Preussia typharum isolate that was procured using a panel of unconventional media
Jurij Jakobi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(10), 6892-6897 (2010-04-17)
The generation of nonoxidized magnetic alloy nanoparticles is still a challenge using conventional chemical reduction methods. However, because these nanoparticles are currently attracting much attention, alternative methods are required. In this context, the applicability of femtosecond laser ablation, which has
Detoxification without intoxication: herbicide safeners activate plant defense gene expression.
Dean E Riechers et al.
Plant physiology, 153(1), 3-13 (2010-03-20)