Fontos dokumentumok
8.01800
Sigma-Aldrich
Benzonitrile
for synthesis
Szinonimák:
Benzonitrile, Phenyl cyanide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352117
EC index szám:
202-855-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.7 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
550 °C (experimental)
hatékonyság
690 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.4-7.2 % (v/v)
bp
190 °C/1013 hPa
mp
-13 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 70 °C
oldhatóság
10 g/L
sűrűség
1.00 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup