Fontos dokumentumok
T28525
4-Methylbenzenethiol
98%
Szinonimák:
p-Thiocresol, 4-Mercaptotoluene, 4-Methylthiophenol, p-Toluenethiol, p-Tolyl mercaptan
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 71 °C)
Teszt
98%
bp
195 °C (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)