Merck
100242
Sigma-Aldrich
3-Aminophenol
98%
Szinonimák:
m-Aminophenol
Méret kiválasztása
5 G
5 090,00 Ft
100 G
10 200,00 Ft
500 G
39 600,00 Ft
5 090,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
5 090,00 Ft
100 G
10 200,00 Ft
500 G
39 600,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
109.13
Beilstein:
636059
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
5 090,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
164 °C/11 mmHg (lit.)
mp
120-124 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Aminophenol has been used in the synthesis of disulfonated bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulfone (S-BAPS).[1]
It can be used to synthesize:
  • Methyl 2-oxo-7-[(triphenylphosphoranylidene)amino]-2H-chromene-4-carboxylate by reacting with dimethyl acetylenedicarboxylate (DMAD) in the presence of triphenylphosphine.[2]
  • 3-Amino-2-cyclohexen-1-one via palladium-catalyzed hydrogenation.[3]
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sijing Chen et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-20)
Benzoxazine containing fluorinated aromatic ether nitrile linkage (FAEN-Bz) had been synthesized from 2,6-dichlorobenzonitrile, 4,4'-(hexafluoroisopropylidene)diphenol (bisphenol AF), 3-Aminophenol, formaldehyde, phenol by condensation polymerization and Mannich ring-forming reaction. Structures of the monomer were verified by Proton NMR spectrum (1H-NMR) and Fourier transform
A Practical and One-Pot Procedure for the Synthesis of 3-Amino-2-cyclohexen-1-one from 3-Aminophenol.
Sajiki H
Organic Process Research & Development, 9(2), 219-220 (2005)
Vinyltriphenylphosphonium salt mediated synthesis of 1, 4-benzoxazine and coumarin derivatives.
Yavari I, et al.
Tetrahedron, 58(34), 6895-6899 (2002)
Ping-Chih Hsu et al.
Oncology reports, 42(2), 697-707 (2019-06-25)
Human non‑small cell lung cancer (NSCLC) is associated with an extremely poor prognosis especially for the 40% of patients who develop brain metastasis, and few treatment strategies exist. Cucurbitacin E (CuE), an oxygenated tetracyclic triterpenoid isolated from plants particularly of
F Bohnenstengel et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 692(1), 163-168 (1997-04-25)
A high-performance liquid chromatographic method for the quantification of acrolein following incubation of cyclophosphamide (CP) with human liver microsomes was developed. Based on the formation of the fluorescent derivative 7-hydroxyquinoline by condensation of acrolein with 3-aminophenol quantitation was performed without