Merck
132330
Sigma-Aldrich
p-Tolunitrile
98%
Szinonimák:
4-Methylbenzonitrile
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
117.15
Beilstein:
507386
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
103-106 °C/20 mmHg (lit.)
217 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
water: insoluble
sűrűség
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Kei Ohkubo et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(42), 12850-12859 (2003-10-16)
A ring-substituted toluene with an electron-withdrawing substituent, p-tolunitrile, is oxygenated by molecular oxygen to yield the corresponding aldehyde with tetrafluoro-p-dicyanobenzene as a photocatalyst under photoirradiation with an Hg lamp (lambda > 300 nm). The oxygenation of a ring-substituted toluene with
Vibronic spectroscopy of jet-cooled p-cyanobenzyl radical: D1? D0 spectra and vibrational mode assignments.
Lee SK and Ahn BU.
Chemical Physics Letters, 320(5), 601-606 (2000)
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile