Merck
270318
Supelco
Benzonitrile
suitable for HPLC, 99.9%
Szinonimák:
Phenyl cyanide
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.12
Beilstein:
506893
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
eCl@ss:
39031505
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
99.9%
technika/technikák:
HPLC: suitable
alkalmazás(ok):
food and beverages
bp:
191 °C (lit.)
Minőségi szint
Teszt
99.9%
Forma
liquid
tisztítva
glass distillation
robbanási határérték
0.34-6.3 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.03% water
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.528 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 300 nm Amax: 1.0
λ: 310 nm Amax: 0.40
λ: 335 nm Amax: 0.03
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A multiphase reaction medium including pressurized carbon dioxide and water for selective hydrogenation of benzonitrile with a Pd/Al2O3 catalyst.
Yoshida H, et al.
Applied Catalysis A: General, 456, 215-222 (2013)
Lanthanide-imido complexes and their reactions with benzonitrile.
Dongmei Cui et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(6), 959-962 (2004-12-22)
Benzonitrile and acetonitrile complexes of ruthenium ammines.
Clarke RE and Ford PC.
Inorganic Chemistry, 9(2), 227-235 (1970)
Kenji Ueura et al.
Organic letters, 7(11), 2229-2231 (2005-05-20)
[reaction: see text]. The Suzuki-Miyaura-type cross-coupling of arylboron compounds with aryl halides proceeds efficiently in the presence of a rhodium-based catalyst system to produce the corresponding biaryls. Furthermore, it has unexpectedly been observed that the treatment with benzonitrile under similar
Microwave spectra of isotopic benzonitriles. Refined molecular structure of benzonitrile.
Casado J, et al.
Journal of Molecular Structure, 8(1-2), 211-224 (1971)