Merck
28115
Sigma-Aldrich
Crotyl chloride
technical, (cis+trans), mixture of cis- and trans-isomers (~1:6), ~70% (GC)
Szinonimák:
cis,trans-1-Chloro-2-butene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH=CHCH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.55
Beilstein:
605304
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
grade
technical
Teszt
~70% (GC)
Forma
liquid
szennyeződések
~30% 3-chloro-1-butene
törésmutató
n20/D 1.430
bp
85-86 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 14 g/L at 20 °C
sűrűség
0.923 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
chloro
SMILES string
C\C=C\CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
Általános leírás
Crotyl chloride reacts with trichlorosilane in the presence of tertiary amine and copper salts to give the corresponding allyltrichlorosilanes.
Alkalmazás
Crotyl chloride has been used:
  • to investihgate the kinetics of the reactions of atomic chlorine with series of unsaturated aldehydes and ketones at 298K, to probe structure-reactivity relationships
  • in the preparation of (E)-crotyltrichlorosilane
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The condensation reaction of trichlorosilane with allylic chlorides catalyzed by copper salts in the presence of a tertiary amine.
Furuya N and Sukawa T.
Journal of Organometallic Chemistry, 96(1), C1-C3 (1975)
Rate constants for the reactions of chlorine atoms with a series of unsaturated aldehydes and ketones at 298 K: structure and reactivity.
Wang W, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(10), 1824-1831 (2002)
Stereohomogeneous synthesis of (E)-and (Z)-crotyltrifluorosilanes and highly stereoselective allylation of aldehydes.
Kira M, et al.
Tetrahedron Letters, 30(9), 1099-1102 (1989)