Merck
563919
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Aluminium trichloride, Aluminum(III) chloride, Trichloroaluminum
Méret kiválasztása
5 G
54 300,00 Ft
25 G
136 000,00 Ft
54 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
54 300,00 Ft
25 G
136 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
AlCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.34
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
eCl@ss:
38120507
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.999% trace metals basis
grade:
anhydrous
Forma:
powder
54 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 100 °C)
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: aluminum
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
190 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Aluminum chloride is a strong Lewis acid and a major industrial catalyst. It is also used as a dopant/catalyst modifier to fabricate battery materials and solar cells.
Alkalmazás
Aluminum chloride can be used:
  • To prepare cost-effective ionic liquid electrolyte for high performance aluminum ion battery.
  • To fabricate modified SnO2 triple layered photoanode for dye sensitized solar cells. This leads to suppression of electron recombination and five-fold enhancement of efficiency.
  • As a precursor to synthesize CsPbCl3 perovskite nanocrystals for bright white light-emitting diodes. It improves photoluminescence quantum yield.
Tulajdonságok és előnyök
  • High purity with trace metal analysis (=< 15 ppm) makes suitable for batteries.
  • High water solubility
  • Stable under battery operation conditions
The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties. Aluminum nitride can be synthesized from the elemnts with AlCl3 added to help facilitate crystallization.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Reaction of xylenes with tert.-butylchloride in presence of anhydrous aluminium chloride
Ismail M, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 106(47), 12140-12143 (2008)
Aluminium, Gallium, Indium and Thallium
Chemistry of elements, 216-267 (1997)
Reactions of Diazirines with Aluminum Chloride: Lewis Acid-Mediated Carbene Generation and Friedel- Crafts Reactions
Moss RA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(40), 9878-9879 (2000)
Lewis-acid catalyzed ene reactions
Snider BB
Accounts of Chemical Research, 13(11), 426-432 (1980)
Low-temperature modification of mesoporous MCM-41 material with sublimated aluminum chloride in vacuum
Xu M, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 106(47), 12140-12143 (2002)
Cikkek
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?