Fontos dokumentumok
8.01966
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-methylpropane
(stabilised with potassium carbonate) for synthesis
Szinonimák:
2-Bromo-2-methylpropane, tert-Butyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
208-065-9
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥97.0% (GC)
gőznyomás
179.9 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
mp
-20 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 16 °C
sűrűség
1.22 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
BrC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.215 - 1.225
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup