Fontos dokumentumok
699500P
Avanti
Kdo2-Lipid A (KLA)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
KLA
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Di[3-deoxy-D-manno-octulosonyl]-lipid A (ammonium salt)
Teszt
>99% (HPLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (699500P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
lipidomics
lipidtípus
bioactive lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](CO[C@@H]([C@@H]1NC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](CO[C@]2(C([O-])=O)C[C@@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@H](O)C3)[C@@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O2)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1OC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCC
Általános leírás
Alkalmazás
- as a toll like receptor (TLR) ligand source in immortalized murine macrophage culture media
- in 2H-,13C-,15N-labeled OprHΔL1ΔL4 in 1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DHPC) micelles, to determine the specific residues of OprHΔL1ΔL4 interacting with lipopolysaccharides (LPS) source
- as a component of LPS stock to study its role in lipopolysaccharide induced prion protein conversion
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)