Fontos dokumentumok
E9706
Ethyl acrylate
contains 10-20 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Szinonimák:
Acrylic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
31 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
721 °F
tartalmaz
10-20 ppm MEHQ as inhibitor
robbanási határérték
12.1 %
törésmutató
n20/D 1.406 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
sűrűség
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
48.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?