18512
Paraffin oil
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, viscous liquid
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of Ph. Eur.
Minőségi szint
grade
puriss.
form
viscous liquid
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
technika/technikák
IR spectroscopy: suitable
szennyeződések
acidity or alkalinity, complies
aromatic polycycl. hydrocarbons, complies
residual solvents, complies
solid parafins, complies
dinamikai viszkozitás
110-230 mPa.s
sűrűség
0.827-0.890 g/mL at 20 °C
alkalmasság
complies for reaction against H2SO4
in accordance for identity (IR)
alkalmazás(ok)
metabolomics
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Alkalmazás
- Polymer Physics behind the Gel-Spinning of UHMWPE Fibers: Though indirectly related, the study′s focus on material science can be paralleled with research on paraffin oil′s role in polymer processing and synthesis, especially in contexts where its lubricating properties are critical to the manufacturing processes (Wang et al., 2024).
Egyéb megjegyzések
The article number 18512-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 18512-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
419.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
215 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?