Fontos dokumentumok
8.00578
Sigma-Aldrich
Methacrylic acid
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Szinonimák:
Methacrylic acid, 2-Methylpropenoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH2C(CH3)COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
201-204-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
370 °C
hatékonyság
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.6-8.7 % (v/v)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
161 °C/1013 hPa
mp
15 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 65 °C
sűrűség
1.015 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Methacrylicacid (MAA) is a liquid carboxylic acid that is colorless, viscous, and solublein most organic solvents. It is generated on a large scale in industrialapplications as a precursor to its esters, particularly methyl methacrylate(MMA).
Alkalmazás
Methacrylic acid is used in the graft copolymerization with jute fiber.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.013 - 1.015
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Photoinduced graft- copolymer synthesis and characterization of methacrylic acid onto natural biodegradable lignocellulose fiber
Ferdous K
Biomacromolecules, 5(3), 1078-1088 (2004)