Fontos dokumentumok
237329
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
≥99%
Szinonimák:
2,4-Dinitrochlorobenzene, CDNB, DNCB
Teszt
≥99%
Forma
solid
robbanási határérték
22 %
bp
315 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: very slightly soluble (cold)(lit.)
benzene: soluble(lit.)
carbon disulfide: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
funkcionális csoport
chloro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3ClN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYZAHLCBVHPDDF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
381.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
194 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?