Fontos dokumentumok
94717
Sigma-Aldrich
HEPES Sodium salt pH 7.5; 0.05M solution
Szinonimák:
Crystallization solution 17/Kit-No 96827
About This Item
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.25
form
solution
Minőségi szint
pH
7.5±0.2 ( in neat)
sűrűség
1.00 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves