Fontos dokumentumok
1.04905
Supelco
Potassium bromide
for analysis (max. 0,000001% Hg) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Potassium bromide, Hydrobromic Acid Potassium Salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
BrK
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-830-3
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
1.3 hPa ( 795 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (silver nitrate titration)
99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
form
solid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
veszteség
≤0.5% loss on drying, 105°C
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1435 °C/1013 hPa
mp
730 °C
oldhatóság
650 g/L
sűrűség
2.75 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
900‑1000 kg/m3
anion nyomok
bromate (BrO3-): ≤0.001%
bromate (BrO3-): passes test
chloride (Cl-): ≤0.1%
iodate (IO3-): ≤0.001%
iodide (I-): ≤0.001%passes test
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.000001%
Mg: ≤0.001%
Mg: ≤0.02% (alkaline-earth metals (as Ca))
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
  • Transition of Psychotropic Drugs in Japanese Pharmacopoeia.: Discusses the evolution of the standards and test methods for Potassium Bromide, comparing Japanese Pharmacopoeia to USP and BP (Yanagisawa K, 2015).
  • False hyperchloraemia in a dog due to potassium bromide.: Investigates an analytical chemistry error caused by potassium bromide in a veterinary context (Peacock RE et al., 2013).
  • Standard and real patient kidney stone library using FTIR spectroscopy.: Utilizes potassium bromide in the development of a standard library for kidney stones using Fourier transform-infrared spectroscopy (Mulready KJ et al., 2012).
  • Quantitative determination of solids by infrared spectroscopy.: Explores the use of potassium bromide disk technique for quantitative analysis in infrared spectroscopy (Jensen JB, 1958).
  • Research on quantitative determination of solids.: Continues the discussion on the quantitative determination using the potassium bromide disk technique in infrared spectroscopy (Jensen JB, 1958).
Kapcsolódás
Replaces: PX1380; PX1380-1
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Assay (argentometric; calculated on dried substance): 99.5 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Acidity or alkalinity: passes test
pH-value (5 %; water): 5.0 - 8.0
Bromate(BrO₃): passes test
Bromate (BrO₃): ≤ 0.001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.1 %
Iodate: ≤ 0.001 %
Iodide (I):
passes test
: ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury): ≤ 0.000001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Magnesium and alkaline-earth metals (as Ca): ≤ 0.02 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1