Fontos dokumentumok
450022
Sodium fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Sodium monofluoride, Sodium monofluoride (NaF)
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
1.4 mmHg ( 0 °C)
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
993 °C (lit.)
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize lanthanide fluoride nanoparticles for various applications.
- To prepare aluminum nitride powder by solution combustion method.
- As a catalyst for the synthesis of 2,4-disubstituted-1,3-thiazoles andselenazoles, and Friedlander condensation.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.