1.37182
Magnesium sulfate heptahydrate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
bitter salt, epsom salt, sulfuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salts
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőzsűrűség
<0.01 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
leírás
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
oldhatóság
710 g/L
sűrűség
1.68 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Due to its low microbial and endotoxin limits, Magnesium sulfate heptahydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1