Merck
1.06441
SAFC
Sodium fluoride
EMPROVE® API Ph Eur,BP,USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Sodium fluoride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
FNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
41.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-667-8
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőznyomás
1 hPa ( 1077 °C)
termékcsalád
EMPROVE® API
form
crystals
hatékonyság
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
sűrűség
2.8 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-25°C
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Sodium fluoride is used in mouth hygiene, as a trace element for fluoride source in clinical nutrition and in dietary supplements. Sodium fluoride Emprove® API is manufactured according to ICH Q7 guidelines. A CEP and US-DMF are available.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1