Fontos dokumentumok
1.06449
Supelco
Sodium fluoride
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Sodium fluoride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
FNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
41.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-667-8
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.5% (precipitation titration)
grade:
ACS reagent
Forma:
crystals
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
1 hPa ( 1077 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (precipitation titration)
Forma
crystals
hatékonyság
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.01% In water insoluble matter
≤0.04% Free alkali (as NaOH)
≤0.05% Free acid (as hydrofloric acid)
veszteség
≤0.2% loss on drying, 150 °C, 4 h
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
sűrűség
2.8 g/cm3 at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.003%
hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.075%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
sulfite (SO32-): ≤0.005%
kation nyomok
Ca: ≤0.004%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
excess alkali (as NaOH): ≤0.04%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Kapcsolódás
Replaces: SX0550-5
Analízis megjegyzés
Assay (precipitative titration): ≥ 99.5 %
In water insoluble matter: ≤ 0.01 %
Free alkali (as NaOH): ≤ 0.04 %
Free acid (as hydrofloric acid): ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Hexafluorosilicate (SiF₆): ≤ 0.075 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Sulfite (SO₃): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.004 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Loss on drying (150 °C, 4 h): ≤ 0.2 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1