Fontos dokumentumok
201154
Sodium fluoride
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 300
gőznyomás
1.4 mmHg ( 0 °C)
Teszt
≥99%
form
powder
szennyeződések
≤0.01 meq/g Titr. base
≤0.02% insolubles
≤0.03 meq/g Titr. acid
≤0.1% sodium fluorosilicate
veszteség
≤0.3% loss on drying
mp
993 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
sulfite (SO32-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.