Fontos dokumentumok
01148
Sodium fluoride
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.4 mmHg ( 0 °C)
Minőségi szint
grade
puriss.
Teszt
98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
form
powder
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
szennyeződések
acidity or alkalinity, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.1% free alkali (as NaOH)
≤0.2% free acid (as HF)
≤0.2% sodium hexafluorosilicate (Na2SiF6)
veszteség
≤0.5% loss on drying, 150 °C
mp
993 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
kation nyomok
Fe: ≤50 mg/kg
alkalmasság
complies for appearance of solution
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1