Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
1.44161
Millipore
Reference Standard Endotoxin
EDQM endotoxin standard for Monocyte Activation Test
Szinonimák:
Endotoxin standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116130
NACRES:
NA.24
Ügynökség
EP Chapter 2.6.30
Minőségi szint
Forma
solid
Jellemzők
performs endotoxin standard curve in the MAT
kiszerelés
pkg of 1 vial
gyártó/kereskedő neve
PyroMAT®
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pyrogen testing
kompatibilitás
configured for PyroDetect System
configured for PyroMAT® System
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
alkalmasság
pyrogenic bacteria
Általános leírás
The Reference Standard Endotoxin (RSE) is the endotoxin standard recommended by the European Pharmacopeia. The endotoxin activates the TLR4 receptor of monocytes.
Alkalmazás
The Reference Standard Endotoxin is used to perform the endotoxin standard curve required to quantify pyrogens with the Monocyte Activation Test during pyrogen detection.
Tulajdonságok és előnyök
Officially valid for the uses prescribed in the European Pharmacopoeia
Komponensek
Endotoxin Standard, lyophilized - 1μg
Feloldás
Reconstituted RSE at -40°C or below
Javasolt termékek
PyroDetect Kit (1.44154)
PyroDetect Cryoblood (1.44155)
PyroMAT® Kit (PYR0MATKIT)
PyroMAT® Cells (PYR0MATCELLS)
NEP Control of HKSA (MATHKSA)
NEP Control of Flagellin (MATFLAGELLIN)
Jogi információk
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2