PYR0MATCELLS
PyroMAT® cells
Cryopreserved MonoMac 6 cells for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing, pkg of 2 vials
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP Chapter 2.6.30
Minőségi szint
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
pkg of 2 vials
gyártó/kereskedő neve
PyroMAT®
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pyrogen testing
kompatibilitás
configured for PyroMAT® System
kiszállítva
dry ice
alkalmasság
pyrogenic bacteria
Általános leírás
PyroMATcells contains the crypreserved MonoMac 6 cells, 2 x 1 mL
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Cryopreserved ready-to-use monocytic cells
- The only cell line validated and available for the Monocyte Activation Test
- Expression of all the Toll-like Receptors responsible for pyrogen detection
Kiszerelés
Komponensek
Javasolt termékek
Jogi információk
kapcsolódó termék
szabályozó
összehasonlítható termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Yeast plasmid selection: Utilizes auxotrophic yeast strains for plasmid selection, enabling growth on synthetic media for better yield.
Overview of primary cells and media usage in biomedical culture applications highlights differences from cell lines.