Merck
1.44158
Millipore
PyroDetect Interleukin Standard
Interleukin-1Beta standard for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing
Szinonimák:
Interleukin-1β
About This Item
UNSPSC kód:
41116129
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
használat
sufficient for 20 tests
kiszerelés
pkg of 1 vials
gyártó/kereskedő neve
PyroDetect
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pyrogen testing
kompatibilitás
configured for PyroDetect System
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
pyrogenic bacteria
Általános leírás
PyroDetect Interleukin Standard is an Interleukin-1β Standard for control reactions in the Interleukin-1β ELISA. It is compatible for use with PyroDetect Kit. (921200), which is used for the detection and quantification of pyrogens based on the Monocyte-Activation Test (MAT).
Alkalmazás
PyroDetect Interleukin Standard is used for Product Specific Validation with PyroDetect Kit, to check that the system actually detects interleukin-1β.
Tárolás és stabilitás
Store unopened vial at 2-8 °C. Do not use after expiration date of the product.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2