1.44154
PyroDetect Kit
Reagents and Interleukin-1ß ELISA kit for Monocyte Activation test (MAT), for Pyrogen testing
Szinonimák:
Pyrogen testing kit
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP Chapter 2.6.30
Minőségi szint
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
pkg of 1 kit
gyártó/kereskedő neve
PyroDetect
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pyrogen testing
kompatibilitás
configured for PyroDetect Systems
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
pyrogenic bacteria
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use kit
- Greater product safety
- Highly compatible
- In vitro test with cryoblood
- Reliable results
- Regulatory recognition
Komponensek
- Cell Culture Microplate for 96 microcultures, with lid - 1 plate
- Cell Culture Medium - RPMI with L-Glutamine and HEPES - 50 mL
- IL-1β Microplate - 12 strips of 8 wells each, coated with a monoclonal antibody specific for IL-1β - 1 plate
- IL-1β Conjugate
- Wash Buffer Concentrate
- Color Reagent Α
- Color Reagent Β
- Stop Solution
Elv
The unbound substances are washed away, and an enzyme-linked polyclonal antibody specific for IL-1β is added. The IL-1β bound complex is then detected in a color reaction initiated by the addition of a suitable substrate. The efficiency of IL-1β production in the pyrogen reaction is calculated from the data of a photometrical quantification of the colored product by the enzymatic reaction in an ELISA reader.
Javasolt termékek
Reference Standard Endotoxin (1.44161)
NEP Control of HKSA (MATHKSA)
NEP Control of Flagellin (MATFLAGELLIN)
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2