PYR0MATIL6
PyroMAT® Interleukin IL-6 standard
Interleukin-6 standard for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP Chapter 2.6.30
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 vial
gyártó/kereskedő neve
PyroMAT®
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pyrogen testing
kompatibilitás
configured for PyroMAT®
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
pyrogenic bacteria
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Easy resuspension
- To be used with ELISA kit found in the PYROMAT® system
Komponensek
Feloldás
- Reconstitute the IL-6 Control with endotoxin-free water. The volume of reconstitution can be found on the vial label
- Vortex during 15 min with gentle agitation prior to making dilution
- Aliquot if needed: 20 aliquots can be made from one vial
Javasolt termékek
Jogi információk
kapcsolódó termék
szabályozó
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3