Merck
1.44155
Millipore
PyroDetect Cryoblood
Cryopreserved blood pooled from 8 donors for Monocyte Activation Test (MAT), for Pyrogen testing, package of 2 vials
Szinonimák:
Cryopreserved blood
About This Item
UNSPSC kód:
41116129
NACRES:
NA.24
Ügynökség
EP Chapter 2.6.30
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
package of 2 vials
pkg of 2 vials
gyártó/kereskedő neve
PyroDetect
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pyrogen testing
kompatibilitás
configured for PyroDetect
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
-65 to -96°C
alkalmasság
pyrogenic bacteria
Általános leírás
PyroDetect Cryoblood constitutes cryopreserved human whole blood pooled from 8 donors to detect pyrogens with the Monocyte-Activation Test (MAT). The cryopreserved and pooled human whole blood is tested for sterility and antigens of HIV, HAV, HCV, and HBV.
Alkalmazás
The PyroDetect Cryoblood is part of the PyroDetect System and is used to detect pyrogens in pharmaceuticals, using lnterleukin-1β response.
Tulajdonságok és előnyök
Ready-to-use
Komponensek
Cryoblood - deep frozen human blood preparation - 2 x 2 mL
Javasolt termékek
PyroDetect Kit (1.44154)
Reference Standard Endotoxin (1.44161)
NEP Control of HKSA (MATHKSA)
NEP Control of Flagellin (MATFLAGELLIN)
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1