Merck
MATFLAGELLIN
Millipore
NEP Control Flagellin- PyroMAT® System MAT
Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test
Szinonimák:
NEP, NEP Control
Méret kiválasztása
1 EA
310 000,00 Ft
310 000,00 Ft
Készletenrészletek
További információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
310 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116130
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.24
310 000,00 Ft
Készletenrészletek
További információk kérése
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Minőségi szint
használat
sufficient for 10 tests
Jellemzők
Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test
gyártó/kereskedő neve
PyroMAT®
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pyrogen testing
kompatibilitás
configured for PyroDetect System
configured for PyroMAT® System
kiszállítva
cooler
tárolási hőmérséklet
−20°C
alkalmasság
pyrogenic bacteria
Általános leírás
The PyroMAT® System uses cryopreserved Mono-Mac-6 (MM6) human monocytic cells as a source of monocytes. The response to a full range of pyrogens, including endotoxins and non-endotoxin pyrogens (NEPs)is determined by the measurement of interleukin-6 (IL-6) produced by the Mono-Mac-6 cells using ELISA.
NEP control flagellin is a preparation of flagellin from Salmonella typhimurium and supplied in a lyophilized form. Flagellin is a non-endotoxin pyrogen (NEP) that activates the TLR5 receptor of monocytes and can be used as a positive control with the PyroMAT® System (Monocyte Activation Test for pyrogen detection).
Egyediség
TLR-5 agonist
Alkalmazás
NEP control of flagellin can be used as a positive control with the PyroMAT® System. It is to be used for Product Specific Validation (PSV) and routine testing to show that the system can detect non-endotoxin pyrogen contaminants in pharmaceutical products.
Tulajdonságok és előnyök
Endotoxin-free product at concentration of use in MAT Purity: ≥ 95% (SDS-PAGE)
Tárolás és stabilitás
Store unopened vials at -20°C
Do not use unopened vials after expiration date
Store resuspended aliquots at -20°C
Shelf life of aliquots can be found on the technical datasheet
Jogi információk
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2