PYR0MATKIT
PyroMAT® kit
Reagents and Interleukin-6 ELISA kit for Monocyte Activation Test (MAT), for Pyrogen testing
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP Chapter 2.6.30
Minőségi szint
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
pkg of 1 kit
gyártó/kereskedő neve
PyroMAT®
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pyrogen testing
kompatibilitás
configured for PyroMAT®
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
pyrogenic bacteria
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Komponensek
- 96-well plate, Endotoxin free water, RMPI culture medium
- IL-6 ELISA kit and plate
Tárolás és stabilitás
Javasolt termékek
Jogi információk
kapcsolódó termék
szabályozó
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1