2107
Water
E-Toxate™ endotoxin free
Szinonimák:
Water
About This Item
Javasolt termékek
product name
E-Toxate™ Water, endotoxin, free
form
liquid
Minőségi szint
szennyeződések
endotoxin, free
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
detection
kompatibilitás
reagent for E-Toxate™
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves