MATHKSA
NEP Control HKSA- PyroMAT® System MAT
Non-endotoxin pyrogen control of heat killed Staphyloccus aureus for use in monocyte activation test
Szinonimák:
NEP, NEP control
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
Non-endotoxin pyrogen control of heat killed Staphyloccus aureus for use in monocyte activation test
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 vial
gyártó/kereskedő neve
PyroMAT®
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pyrogen testing
kompatibilitás
configured for PyroDetect System
configured for PyroMAT® System
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
pyrogenic bacteria
Általános leírás
NEP control HKSA is a heat-killed preparation of Staphylococcus aureus, supplied in a lyophilized form. HKSA is a non-endotoxin pyrogen (NEP) that activates the TLR2 receptor of monocytes and can be used as a positive control with the PyroMAT® System (Monocyte Activation Test for pyrogen detection).
Egyediség
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolás és stabilitás
Do not use unopened vials after expiration date
Store resuspended aliquots at -20°C
Shelf life of aliquots can be found on the technical datasheet
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
szabályozó
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3